3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR28784-5GEA
26.3
EUR
APOSOR28784-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
Formel:
C₆H₁₀N₂O Schmelzpunkt: 107…112 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020738 CAS-Nummer: 85264-33-1 EINECS: 286-553-0 |