4-Chlor-4'-nitrobenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Chlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
OR2920-1G OR2920-5G
APOSOR2920-1GEA 94.5 EUR
APOSOR2920-1G APOSOR2920-5G
4-Chlor-4'-nitrobenzophenon
4-Chlor-4'-nitrobenzophenon
Formel: C₁₃H₈ClNO₃
Molekulargewicht: 261,6605 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047743
CAS-Nummer: 7497-60-1