2-(2,6-Dichlorphenyl)thioacetamid
Achtung
APOSOR29606-5GEA 0 EUR
APOSOR29606-5G APOSOR29606-1G
2-(2,6-Dichlorphenyl)thioacetamid
2-(2,6-Dichlorphenyl)thioacetamid
Formel: C₈H₇Cl₂NS
Molekulargewicht: 220,12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052483
CAS-Nummer: 17518-49-9