Methyl-4-brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR29670-1G OR29670-250MG
APOSOR29670-1GEA 0 EUR
APOSOR29670-1G APOSOR29670-250MG
Methyl-4-brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat
Methyl-4-brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂
Molekulargewicht: 247,0891 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173775
CAS-Nummer: 175276-98-9