Methyl-3-methylsalicylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR29986-5GEA 72.7 EUR
APOSOR29986-5G APOSOR29986-25G APOSOR29986-1G
Methyl-3-methylsalicylat 97%
Methyl-3-methylsalicylat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekulargewicht: 166,18 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020051
CAS-Nummer: 23287-26-5