3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR300090-1GEA
26.3
EUR
APOSOR300090-1G
APOSOR300090-500MG
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C9H9NO Molekulargewicht: 147,1700 g/mol Schmelzpunkt: 75…80 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00853963 CAS-Nummer: 1196-38-9 |