2,4-Dichlor-5-methylpyridin 98%
Achtung
APOSOR301066-25GEA 0 EUR
APOSOR301066-25G APOSOR301066-5G
2,4-Dichlor-5-methylpyridin 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molekulargewicht: 162,02 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08704813
CAS-Nummer: 56961-78-5