6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR301147-1GEA
104
EUR
APOSOR301147-1G
APOSOR301147-5G
APOSOR301147-25G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin
Formel:
C₁₀H₁₃NO Molekulargewicht: 163,2163 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01717129 CAS-Nummer: 42923-77-3 |