Pyrazolo[1,5-a]pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR301332-1GEA 97.4 EUR
APOSOR301332-1G
Pyrazolo[1,5-a]pyridin 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridin
Formel: C₇H₆N₂
Molekulargewicht: 118,14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08752622
CAS-Nummer: 274-56-6