5-Amino-4-brom-5-phenyl-1H-pyrazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3026-5GEA
227
EUR
APOSOR3026-5G
APOSOR3026-10G
APOSOR3026-1G
5-Amino-4-brom-5-phenyl-1H-pyrazol 95+%
5-Amino-4-brom-5-phenyl-1H-pyrazol
Formel:
C₉H₈BrN₃ Molekulargewicht: 238,08 g/mol Schmelzpunkt: 112…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067992 CAS-Nummer: 2845-78-5 |