4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
APOSOR303400-1GEA
0
EUR
APOSOR303400-1G
APOSOR303400-10G
APOSOR303400-5G
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₆BNO₃ Molekulargewicht: 315,21 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027083 CAS-Nummer: 938043-31-3 |