4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR303401-500MGEA 90.2 EUR
APOSOR303401-500MG APOSOR303401-1G APOSOR303401-5G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
Molekulargewicht: 317,19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863913
CAS-Nummer: 656239-38-2