3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR303408-10GEA 292 EUR
APOSOR303408-10G APOSOR303408-5G APOSOR303408-1G
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
Molekulargewicht: 317,19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09266172
CAS-Nummer: 1036991-25-9