4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronsäurepinakolester
APOSOR303484-1GEA 0 EUR
APOSOR303484-1G APOSOR303484-5G APOSOR303484-500MG
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronsäurepinakolester
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₂₃BO₃
Molekulargewicht: 310,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16294530
CAS-Nummer: 446311-34-8