4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR303502-5GEA 94.5 EUR
APOSOR303502-5G APOSOR303502-10G APOSOR303502-1G
4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester
4,4'-Biphenyldiboronsäurebis(pinakol)ester
Formel: C₂₄H₃₂B₂O₄
Molekulargewicht: 406,14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669545
CAS-Nummer: 207611-87-8