3-Nitro-2-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR303658-100GEA 597 EUR
APOSOR303658-100G APOSOR303658-25G APOSOR303658-5G
3-Nitro-2-picolin
3-Nitro-2-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 32…33 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04114137
CAS-Nummer: 18699-87-1