2-Amino-4-chlor-3-iodpyridin 95+%

Achtung

APOSOR303756-10GEA 0 EUR
APOSOR303756-10G APOSOR303756-1G APOSOR303756-5G
2-Amino-4-chlor-3-iodpyridin 95+%
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₄ClIN₂
Molekulargewicht: 254,46 g/mol
Schmelzpunkt: 111…112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741521
CAS-Nummer: 417721-69-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR