4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Achtung

APOSOR303954-500MGEA 43.7 EUR
APOSOR303954-500MG
4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₈BNO₃
Molekulargewicht: 247,0979 g/mol
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663887
CAS-Nummer: 179117-44-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR