Ethylisocyanatoacetat
Gefahr
APOSOR30501-25GEA 0 EUR
APOSOR30501-25G APOSOR30501-1G APOSOR30501-5G
Ethylisocyanatoacetat
Ethylisocyanatoacetat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₅H₇NO₃
Molekulargewicht: 129,12 g/mol
Siedepunkt: 66…68 °C
Dichte: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002040
CAS-Nummer: 2949-22-6
UN-Nummer: 2206
ADR: 6.1,III