3-Iodimidazo[1,2-a]pyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR305157-10GEA
438
EUR
APOSOR305157-10G
APOSOR305157-5G
APOSOR305157-1G
3-Iodimidazo[1,2-a]pyridin 95+%
3-Iodimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅IN₂ Molekulargewicht: 244,0300 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06739222 CAS-Nummer: 307503-19-1 |