2-Methyl-2H-indazol-6-boronsäurepinakolester
Achtung
APOSOR30598-1GEA 0 EUR
APOSOR30598-1G
2-Methyl-2H-indazol-6-boronsäurepinakolester
2-Methyl-2H-indazol-6-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Molekulargewicht: 258,1239 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109435
CAS-Nummer: 1204580-79-9