6-Brom-5-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR30743-1GEA 81.5 EUR
APOSOR30743-1G
6-Brom-5-methyl-1H-indazol
6-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molekulargewicht: 211,0600 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09026997
CAS-Nummer: 1000343-69-0