3-Amino-3-(3-chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR307576-1GEA
64
EUR
APOSOR307576-1G
3-Amino-3-(3-chlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3-chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molekulargewicht: 199,64 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463160 CAS-Nummer: 68208-21-9 |