1-Methyl-1H-indazol-5-boronsäurepinakolester
APOSOR308051-1GEA 0 EUR
APOSOR308051-1G APOSOR308051-5G
1-Methyl-1H-indazol-5-boronsäurepinakolester
1-Methyl-1H-indazol-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15071438
CAS-Nummer: 1235469-00-7