(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR308161-5GEA 210 EUR
APOSOR308161-5G APOSOR308161-1G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
Molekulargewicht: 231,25 g/mol
Schmelzpunkt: 181 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD04114909
CAS-Nummer: 869681-70-9