tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
, tert-Butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
APOSOR309142-5GEA
207
EUR
APOSOR309142-5G
APOSOR309142-1G
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₆BrNO₂ Molekulargewicht: 250,14 g/mol Schmelzpunkt: 47…52 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08752478 CAS-Nummer: 939793-16-5 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |