3-(4-Bromphenyl)-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR311243-1GEA
51
EUR
APOSOR311243-1G
3-(4-Bromphenyl)-1-propanol
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formel:
C₉H₁₁BrO Molekulargewicht: 215,09 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09028724 CAS-Nummer: 25574-11-2 |