1-Brom-3-chlor-5-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR315204-5GEA
52.4
EUR
APOSOR315204-5G
APOSOR315204-1G
1-Brom-3-chlor-5-nitrobenzol
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ Molekulargewicht: 236,4500 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275708 CAS-Nummer: 219817-43-3 |