Cyclohexyldiphenylphosphin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR315482-5GEA 170 EUR
APOSOR315482-5G APOSOR315482-25G APOSOR315482-1G
Cyclohexyldiphenylphosphin
Cyclohexyldiphenylphosphin
Formel: C₁₈H₂₁P
Molekulargewicht: 268,33 g/mol
Schmelzpunkt: 53 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046360
CAS-Nummer: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2