1,2,3,4-Tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR315598-10GEA 111 EUR
APOSOR315598-10G APOSOR315598-5G
1,2,3,4-Tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one 96%
1,2,3,4-Tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molekulargewicht: 161,204 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426404
CAS-Nummer: 1127-74-8