N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Cbz-L-Alaninol
, (S)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid benzyl ester
, Z-Ala-ol
APOSOR316022-25GEA
109
EUR
APOSOR316022-25G
APOSOR316022-5G
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
N-Cbz-L-Alaninol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ Molekulargewicht: 209,25 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672530 CAS-Nummer: 66674-16-6 |