N-Boc-D-phenylalaninol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR316042-25GEA
85.8
EUR
APOSOR316042-25G
APOSOR316042-5G
APOSOR316042-100G
N-Boc-D-phenylalaninol
N-Boc-D-phenylalaninol
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ Molekulargewicht: 251,3 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216472 CAS-Nummer: 106454-69-7 |