4-Amino-3-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR321008-1GEA
74.2
EUR
APOSOR321008-1G
4-Amino-3-methoxybenzonitril 98%
4-Amino-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O Molekulargewicht: 148,1600 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13250177 CAS-Nummer: 177476-76-5 |