2,7-Chinolindiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR321481-5GEA 59.7 EUR
APOSOR321481-5G APOSOR321481-25G
2,7-Chinolindiol 97%
2,7-Chinolindiol
Formel: C₉H₇NO₂
Molekulargewicht: 161,157 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07644575
CAS-Nummer: 70500-72-0