N-[(Benzyloxy)carbonyl]serin 
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322046-5GEA 49.5 EUR
APOSOR322046-5G
N-[(Benzyloxy)carbonyl]serin 
N-Cbz-L-serine
Formel: C₁₁H₁₃NO₅
Molekulargewicht: 239,2 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002662
CAS-Nummer: 1145-80-8