N-Acetyl-D-phenylalanin
APOSOR322104-5GEA
0
EUR
APOSOR322104-5G
N-Acetyl-D-phenylalanin
N-Acetyl-L-phenylalanine
Formel:
C₁₁H₁₃NO₃ Molekulargewicht: 207,2 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063158 CAS-Nummer: 2018-61-3 |