3-Formyl-6-nitrochromon
APOSOR322296-2GEA 0 EUR
APOSOR322296-2G
3-Formyl-6-nitrochromon
3-Formyl-6-nitrochromon
Formel: C₁₀H₅NO₅
Molekulargewicht: 219,1504 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192184
CAS-Nummer: 42059-80-3