2,4-Diamino-6-nitrochinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322309-1GEA
152
EUR
APOSOR322309-1G
2,4-Diamino-6-nitrochinazolin
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Formel:
C₈H₇N₅O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023910 CAS-Nummer: 7154-34-9 |