2-Chlor-4-iodnicotinsäure
APOSOR322373-500MGEA 0 EUR
APOSOR322373-500MG
2-Chlor-4-iodnicotinsäure
2-Chlor-4-iodnicotinsäure
Formel: C₆H₃ClINO₂
Molekulargewicht: 283,45 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663520
CAS-Nummer: 544671-78-5