(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR322563-1GEA
101
EUR
APOSOR322563-1G
APOSOR322563-5G
APOSOR322563-10G
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 193,2423 g/mol Schmelzpunkt: 94…100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01073894 CAS-Nummer: 163439-82-5 |