(S)-(+)-2-Hexylisothiocyanat
APOSOR322564-1GEA 0 EUR
APOSOR322564-1G
(S)-(+)-2-Hexylisothiocyanat
(S)-(+)-2-Hexylisothiocyanat
Formel: C₇H₁₃NS
Molekulargewicht: 143,25 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664054
CAS-Nummer: 737000-96-3