(S)-(+)-2-Nonylisothiocyanat
APOSOR322589-1GEA 0 EUR
APOSOR322589-1G
(S)-(+)-2-Nonylisothiocyanat
(S)-(+)-2-Nonylisothiocyanat
Formel: C₁₀H₁₉NS
Molekulargewicht: 185,33 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039335
CAS-Nummer: 737000-86-1