4'-Morpholinoacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32584-5GEA
69.8
EUR
APOSOR32584-5G
4'-Morpholinoacetophenon 95%
4'-Morpholinoacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 205,2530 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006168 CAS-Nummer: 39910-98-0 |