1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32909-5GEA
640
EUR
APOSOR32909-5G
APOSOR32909-1G
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00614372 CAS-Nummer: 115619-00-6 |