5-Isochinolinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isoquinoline-5-boronic acid
, Isoquinolin-5-ylboronic acid
APOSOR3296-1GEA
61.1
EUR
APOSOR3296-1G
APOSOR3296-5G
APOSOR3296-100MG
5-Isochinolinboronsäure 97%
5-Isoquinolineboronic acid
Formel:
C₉H₈BNO₂ Molekulargewicht: 172,98 g/mol Schmelzpunkt: 186…188 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03839356 CAS-Nummer: 371766-08-4 |