N-(2-Hydroxyethyl)-3-boronobenzolsulfonamid 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Achtung

APOSOR3321-250MGEA 256 EUR
APOSOR3321-250MG APOSOR3321-1G
N-(2-Hydroxyethyl)-3-boronobenzolsulfonamid 98%
N-(2-Hydroxyethyl)-3-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₂BNO₅S
Molekulargewicht: 245,06
Schmelzpunkt: 228…230 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436067
CAS-Nummer: 913835-57-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR