3-(3-Bromphenylsulfonamido)phenylboronsäure 95%
APOSOR3335-5GEA 0 EUR
APOSOR3335-5G APOSOR3335-1G
3-(3-Bromphenylsulfonamido)phenylboronsäure 95%
3-(3-Bromphenylsulfonamido)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BBrNO₄S
Molekulargewicht: 356,0000 g/mol
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436047
CAS-Nummer: 913835-31-1