6-Bromnicotinamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3357-5GEA
203
EUR
APOSOR3357-5G
APOSOR3357-1G
6-Bromnicotinamid 97%
6-Bromnicotinamid
Formel:
C₆H₅BrN₂O Molekulargewicht: 201,0200 g/mol Schmelzpunkt: 238…240 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00266840 CAS-Nummer: 889676-37-3 |