2-Chlor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3429-1GEA 183 EUR
APOSOR3429-1G
2-Chlor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
2-Chlor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BClO₄
Molekulargewicht: 214,41
Schmelzpunkt: 230…232 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08689528
CAS-Nummer: 913835-92-4