3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3445-1GEA
35
EUR
APOSOR3445-1G
3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure 98%
3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molekulargewicht: 179,9700 g/mol Schmelzpunkt: 122…125 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08689486 CAS-Nummer: 480424-49-5 |